Merck
711500
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole
97%
Sinónimos:
1-Methyl-5-trifluoromethyl-1H-pyrazol-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5F3N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
166.10
Beilstein:
3543409
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
129-134 °C
cadena SMILES
Cn1nc(O)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5F3N2O/c1-10-3(5(6,7)8)2-4(11)9-10/h2H,1H3,(H,9,11)
Clave InChI
QEHXHKNBIGEWIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hanlin Wang et al.
Experimental and therapeutic medicine, 20(3), 2828-2837 (2020-08-09)
The present study aimed to investigate the effect of carbachol on the intestinal tight-junction barrier in a rat model of severe acute pancreatitis (SAP) without aggravating pancreatic injury, and to determine whether cell division cycle 42 (Cdc42)/F-actin could have a