Merck
711462
Sigma-Aldrich
o-Xylylenediamine dihydrochloride
≥98%
Sinónimos:
α,α′-Diamino-o-xylene dihydrochloride, 1,2-Bis(aminomethyl)benzene dihydrochloride, ortho-Phenylene-bis(methylamine) dihydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 G
269,00 €
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
269,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
209.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
269,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98%
98.0-102.0% (calculated on dry substance, AT)
Formulario
crystals
impurezas
~4% water
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.NCc1ccccc1CN
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10;;/h1-4H,5-6,9-10H2;2*1H
Clave InChI
VDEOIFDDSWXYDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anthony P Green et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 53(40), 10714-10717 (2014-08-21)
The widespread application of ω-transaminases as biocatalysts for chiral amine synthesis has been hampered by fundamental challenges, including unfavorable equilibrium positions and product inhibition. Herein, an efficient process that allows reactions to proceed in high conversion in the absence of