Merck
711438
Sigma-Aldrich
4,6,6-Trimethyl-1,3,2-dioxaborinane solution
1.0 M in dioxane
Sinónimos:
MPBH, Methylpentanediolborane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13BO2
Peso molecular:
127.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in dioxane
densidad
1.008 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1CC(C)(C)OBO1
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5-4-6(2,3)9-7-8-5/h5,7H,4H2,1-3H3
Clave InChI
ARSUQHZDPBOKDP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ming Fan et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 56, 311-317 (2015-08-08)
A robust synthetic strategy of biopolymer-based hydrogels has been developed where hyaluronic acid derivatives reacted through aqueous Diels-Alder chemistry without the involvement of chemical catalysts, allowing for control and sustain release of dexamethasone. To conjugate the hydrogel, furan and maleimide
Wendy Wj Unger et al.
Oncoimmunology, 4(8), e970462-e970462 (2015-09-26)
Therapeutic vaccinations against cancer are still largely ineffective. Major caveats are inefficient delivery of tumor antigens to dendritic cells (DCs) and excessive immune suppression by
Toshiki Matsui et al.
Acta biomaterialia, 13, 32-41 (2014-12-03)
Polylactic acid (PLA) is a candidate material to prepare scaffolds for 3-D tissue regeneration. However, cells do not adhere or proliferate well on the surface of PLA because it is hydrophobic. We report a simple and rapid method for inducing