Merck
711284
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-5-carboxaldehyde
95%
Sinónimos:
4-Bromo-5-formyl-1-methyl-1H-imidazole
Seleccione un Tamaño
250 MG
43,50 €
43,50 €
Precio de catálogo87,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
43,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H5BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
189.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
43,50 €
Precio de catálogo87,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
87-92 °C
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadena SMILES
Cn1cnc(Br)c1C=O
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-8-3-7-5(6)4(8)2-9/h2-3H,1H3
Clave InChI
MBLIXONXVCDFMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)