Merck
711136
Sigma-Aldrich
Potassium 2,5-dimethylthiophene-3-trifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7BF3KS
Número de CAS:
Peso molecular:
218.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
formulario
solid
mp
218-222 °C
cadena SMILES
[K+].Cc1cc(c(C)s1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H7BF3S.K/c1-4-3-6(5(2)11-4)7(8,9)10;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clave InChI
QYDFOHWZTTWDDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Preparation of diarylethanones via palladium-catalyzed carbonylative Suzuki coupling reaction with benzyl halides in aqueous media
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable