Merck
710881
Sigma-Aldrich
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate
contains 20% KBr, 97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
214.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
contiene
20% KBr
mp
>300 °C
grupo funcional
phenoxy
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)COc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3O.K/c9-8(10,11)6-12-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
Clave InChI
OVYSNXCRBZPJIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Potassium phenoxymethyltrifluoroborate is a stable boronic acid surrogate useful for Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions and other C-C bond forming reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Aryloxymethyltrifluoroborates for rhodium-catalyzed asymmetric conjugate Arylation. o-methoxyarylation through 1, 4-rhodium shift
Ming J and Hayashi T
Organic Letters, 18(24), 6452-6455 (2016)
Preparation of potassium alkoxymethyltrifluoroborates and their cross-coupling with aryl chlorides
Molander GA and Canturk B
Organic Letters, 10(11), 2135-2138 (2008)
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.