710598
5-(Di-tert-butylphosphino)-1-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
5-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
127-131 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
Clave InChI
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable