Merck
710474
Sigma-Aldrich
Bis(2-isopropoxyphenyl)chlorophosphine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22ClO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
336.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
53-56 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)Oc1ccccc1P(Cl)c2ccccc2OC(C)C
InChI
1S/C18H22ClO2P/c1-13(2)20-15-9-5-7-11-17(15)22(19)18-12-8-6-10-16(18)21-14(3)4/h5-14H,1-4H3
Clave InChI
NWXVTDDEQGYXBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)