Merck
710202
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenylacetaldehyde dimethylacetal
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H16O3
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.506
densidad
1.052 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
COC(Cc1ccccc1OC)OC
InChI
1S/C11H16O3/c1-12-10-7-5-4-6-9(10)8-11(13-2)14-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3
Clave InChI
IAUOVMNXNAEWSV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)