Merck
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
Seleccione un Tamaño
1 G
57,30 €
57,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
57,30 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
57,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
mp
123-127 °C
grupo funcional
aldehyde
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
Clave InChI
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Aplicación
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)