Merck
709816
Sigma-Aldrich
Phenethylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H16BNO4
Peso molecular:
261.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
181-185 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(CCc2ccccc2)OC(=O)C1
InChI
1S/C13H16BNO4/c1-15-9-12(16)18-14(19-13(17)10-15)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10H2,1H3
Clave InChI
AVFZQTFWXBUICN-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)