Merck
709301
Sigma-Aldrich
Iron arsenide
pieces, 99.5% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AsFe2
Número de CAS:
Peso molecular:
186.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99.5% trace metals basis
formulario
pieces
mp
>400 °C
cadena SMILES
[Fe]1[Fe]=[As]1
InChI
1S/As.2Fe
Clave InChI
FDKAYGUKROYPRO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)