Merck
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
Sinónimos:
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
Seleccione un Tamaño
25 G
334,60 €
334,60 €
Precio de catálogo478,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
334,60 €
About This Item
Fórmula lineal:
C4N2H2FOOCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
334,60 €
Precio de catálogo478,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
180-184 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Clave InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)