709298
CX32
Umicore, 95%
Sinónimos:
Chlorophenylallyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)-2-imidazolidinylidene]palladium(II), [1,3-Bis(2,6-di-isopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene]chloro][3-phenylallyl]palladium(II), [1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidinylidene]chloro[(1,2,3-η)-3-phenyl-2-propenyl]palladium
Seleccione un Tamaño
74,90 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 30 %Seleccione un Tamaño
About This Item
74,90 €
Precio de catálogo107,00 €Ahorre 30 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
127-130 °C
cadena SMILES
[CH2][CH][CH]c1ccccc1.CC(C)c2cccc(C(C)C)c2N3CCN(\C3=[Pd]/Cl)c4c(cccc4C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H38N2.C9H9.ClH.Pd/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;1-2-6-9-7-4-3-5-8-9;;/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3;2-8H,1H2;1H;/q;;;+1/p-1
Clave InChI
KEHHNXMVROYFNY-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
- Heterocyclization reactions
- Buchwald-Hartwig cross coupling
- Suzuki-Miyaura reactions
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?