Merck
708844
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-N,N′-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)
Sinónimos:
(S,S)-AMAC
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H38CoN2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
573.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solid
Nivel de calidad
actividad óptica
[α]/D −309°, c = 0.1 in chloroform
mp
242-246 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)C1=C(C)O[Co]OC(C)=C(\C=N\[C@H]([C@@H](\N=C\1)c2c(C)cc(C)cc2C)c3c(C)cc(C)cc3C)C(C)=O
InChI
1S/C32H40N2O4.Co/c1-17-11-19(3)29(20(4)12-17)31(33-15-27(23(7)35)24(8)36)32(34-16-28(25(9)37)26(10)38)30-21(5)13-18(2)14-22(30)6;/h11-16,31-32,35,37H,1-10H3;/q;+2/p-2/b27-23+,28-25+,33-15+,34-16+;/t31-,32-;/m0./s1
Clave InChI
PHCQQLMRNZRDJA-OZXAGROVSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Catalyst for:
  • Stereoselective preparation of benzylic alcohols via oxidative kinetic resolution of secondary benzylic alcohols with oxygen in presence of alkene
  • Enantioselective borohydride reduction
  • Preparation of ß-nitro alcohols from aldehydes and nitroalkanes by stereoselective Henry reaction in presence of amine bases
  • Preparation of optically pure diarylpropanediols via reduction of the corresponding diketones
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)