708593
1,3-Dimethyl-1H-benzimidazolium iodide
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
mp
137-142 °C
cadena SMILES
[I-].Cn1c[n+](C)c2ccccc12
InChI
1S/C9H11N2.HI/c1-10-7-11(2)9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-7H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
RQGURHMTNSNBQX-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Domino ring-opening redox amidation Knoevenagel condensation
- Intramolecular stereoselective protonation
- Grignard allylic substitution
- Acylation of alcohols
- Umpolung reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.