708496
Acetyl chloride solution
1 M in methylene chloride
Seleccione un Tamaño
89,30 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
89,30 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1 M in methylene chloride
índice de refracción
n20/D 1.423
densidad
1.294 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
CC(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
Clave InChI
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- An acylating reagent to prepare useful key intermediates in organic synthesis.[1][2]
- A reagent to convert oxathioacetals and dithioacetals into corresponding carbonyl compounds in the presence of sodium nitrite.[3]
- An activating or acylating reagent in solid-phase organic synthesis.[4]
- A reagent to prepare various alkyl and aryl tetrahydropyranyl ethers from corresponding alcohols.[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?