Merck
708194
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-fluoropropionic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4BrFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
170.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.466
densidad
1.954 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
OC(=O)C(Br)CF
InChI
1S/C3H4BrFO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1H2,(H,6,7)
Clave InChI
FBPUCVAAEPPEMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)