Merck
707902
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluorophenylboronic acid MIDA ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10BBrFNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
329.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
243-247 °C
cadena SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cccc(Br)c2F
InChI
1S/C11H10BBrFNO4/c1-15-5-9(16)18-12(19-10(17)6-15)7-3-2-4-8(13)11(7)14/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
POSHLJSRMPWZEE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)