Merck
707694
Sigma-Aldrich
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulfonate
97%
Sinónimos:
DTBPPS
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H25O3PS
Número de CAS:
Peso molecular:
268.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
132 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(C)(C)P(CCCS(O)(=O)=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H25O3PS/c1-10(2,3)15(11(4,5)6)8-7-9-16(12,13)14/h7-9H2,1-6H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
JPNPRWMRUCIEMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Air stable, water soluble phosphine ligand used in palladium catalyzed cross-coupling reactions[1]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Brown, W. S. et al.
Synthesis, 1965-1965 (2008)