Merck
707481
Sigma-Aldrich
Polyhydroxy small gap fullerenes, hydrated
Sinónimos:
Fullerenols, Polyhydroxy fullerenes
About This Item
Fórmula lineal:
C120O30(OH)30 · 30H2O · 25Na+
Código UNSPSC:
12352103
formulario
crystals
composición
Polyhydroxy SGFs(TGA), ~85%
mp
60 °C (dec.)
solubilidad
water, pH >9: soluble
cadena SMILES
O[C]12=C3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c%13c%14c%15c%16c(C3=[C]%17(O)c%18c1c%19c%20c%21c%22c%23c%24c%25c%26c%27c%28c%29c(C%17=[C]%16(O)[C]%14(O)=C%29[C]%27(O)=C%13[C]%11(O)=C%26[C]%24(O)=C%10[C]8(O)=C%23[C]%21(O)=C7[C]5(O)=C2%20)c%18c%30c%28c%25c%22c%19%30)c4c%31c6c9c%12c%15%31
Descripción general
The starting material, small gap fullerenes, ranges from C60 up to C400 with the peak distribution between C100 and C120 in TOF-MS.
Aplicación
Interaction of hydrated polyhydroxy small gap fullerenes with Caco-2 was studied. The nanomaterial can find potential use as drug delivery agent.
Nota de preparación
The starting material, small gap fullerenes, ranges from C60 up to C400 with the peak distribution between C100 and C120 in TOF-MS.
Otras notas
Structure image is a representative fullerene, this product is heterogeneous.
Información legal
Product of TDA Research, Inc. and US Patents 6,517,799 and 6,303,016.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemical redox recovery of giant, small-gap and other fullerenes
Raebiger, J.W.; Alford, J.M.; Bolskar, R.D.; Diener, M.D.
Carbon, 49, 37-46 (2011)
Functionalized carbon nanomaterials: exploring the interactions with Caco-2 cells for potential oral drug delivery
Coyuco JC, et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2253-2253 (2011)