707171
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
95%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
actividad óptica
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
71-77 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
Clave InChI
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves