706965
4-Bromo-2-(tributylstannyl)thiazole
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.527
densidad
1.314 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/3C4H9.C3HBrNS.Sn/c3*1-3-4-2;4-3-1-6-2-5-3;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;
Clave InChI
ZBBDCVVDIHDNRL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)