706485
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
54-58 °C
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
Clave InChI
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 558-570 (2016-08-10)
A simple, cost effective, accurate, and precise RP-HPLC method was developed for the simultaneous determination of sulfalene and sulfadoxine in fixed dose dual combinations with pyrimethamine together with their related substances. Proprietary products containing these combinations are often being prescribed