Merck
706132
Sigma-Aldrich
4-[(3-(1H-Imidazol-1-yl)propyl)aminomethyl]phenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinónimos:
N-[(3-1H-Imidazol-1-yl)propyl]-4-(4,4,5,5-tetramethyl[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)benzylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H28BN3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
341.26
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
75-81 °C
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(CCCNCn3ccnc3)cc2
InChI
1S/C19H28BN3O2/c1-18(2)19(3,4)25-20(24-18)17-9-7-16(8-10-17)6-5-11-21-14-23-13-12-22-15-23/h7-10,12-13,15,21H,5-6,11,14H2,1-4H3
Clave InChI
RHOCROYMDVFRCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)