706116
Potassium benzofurazan-5-trifluoroborate
96%
Sinónimos:
Potassium benzo[c][1,2,5]oxadiazole-5-trifluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
solid
mp
>300 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc2nonc2c1
InChI
1S/C6H3BF3N2O.K/c8-7(9,10)4-1-2-5-6(3-4)12-13-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
Clave InChI
VVXGHNBCIPLVLI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.