Merck
705888
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3)
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3), 25-Hydroxycholecalciferol D3-D3, 25-Hydroxyergocalciferol D3-D3, Deuterated hydroxyvitamin D3
Seleccione un Tamaño
1 MG
1350,00 €
1350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
1350,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27D3H41O2
Número de CAS:
Peso molecular:
403.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
1350,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar más información
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
color
white to off-white
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
25-hydroxyvitamin D3 (calcifediol) is a prohormone produced via hydroxylation of vitamin D3 (cholecalciferol) in the liver. It is a precursor for the synthesis of calcitriol or 1,25-dihydroxyvitamin D3 or [1,25(OH)2D3]. It is used as a biomarker to determine the status of vitamin D in the body.[1][2]
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Aplicación
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) can be used as an analytical standard.
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)
Jiri Adamec et al.
Journal of separation science, 34(1), 11-20 (2010-12-21)
Simultaneous and accurate measurement of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in biological samples is a barrier limiting our ability to define "optimal" vitamin D status. Thus, our goal was to optimize conditions and evaluate an LC-MS method for simultaneous detection
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)