Merck
705527
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H5F3N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
200-204 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
cadena SMILES
Cn1cc(C(O)=O)c(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2O2/c1-11-2-3(5(12)13)4(10-11)6(7,8)9/h2H,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
FZNKJQNEJGXCJH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)