Merck
704660
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-indoleboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
257.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-101 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cn1c(cc2ccccc12)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C15H20BNO2/c1-14(2)15(3,4)19-16(18-14)13-10-11-8-6-7-9-12(11)17(13)5/h6-10H,1-5H3
Clave InChI
KMLZZUZKSQWHKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)