Merck
704318
Sigma-Aldrich
4,4′-Biphenyldiboronic acid bis(neopentyl) ester
97%
Sinónimos:
4,4′-Bis-(5,5-dimethyl-[1,3,2]dioxaborinane-2-yl)-biphenyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28B2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
378.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
241-245 °C
cadena SMILES
CC1(C)COB(OC1)c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)B4OCC(C)(C)CO4
InChI
1S/C22H28B2O4/c1-21(2)13-25-23(26-14-21)19-9-5-17(6-10-19)18-7-11-20(12-8-18)24-27-15-22(3,4)16-28-24/h5-12H,13-16H2,1-4H3
Clave InChI
NJXUWONHNYJPMY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.