704091
Tributyltin hydride solution
1 M in cyclohexane
Sinónimos:
Tributylstannane, Tributylstannyl hydride
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1 M in cyclohexane
índice de refracción
n20/D 1.438
densidad
0.895 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[SnH](CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Clave InChI
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Alkyne hydrostannations
- Intramolcular cyclization for the synthesis of zoanthamine alkaloids
- Stereoselective C-glycosylation of pyranosides using Heck allylation
- Synthesis of phenylbutenoid dimers for use in treating diseases
- Preparation of N-acyl derivatives of ecteinascidin 770
- Syntehsis of cyclonucleosides using black light induced radical cyclization
Punto de inflamabilidad (°F)
5.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-15 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?