Merck
704032
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromo-3-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4BrIN2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
112-113 °C
cadena SMILES
Nc1ncc(Br)cc1I
InChI
1S/C5H4BrIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
Clave InChI
XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves