Merck
704008
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-chloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2BrClIN
Número de CAS:
Peso molecular:
318.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Para consultas sobre este producto 704008, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
94-97 °C
cadena SMILES
Clc1nccc(Br)c1I
InChI
1S/C5H2BrClIN/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H
Clave InChI
ALKCOVKKTNNOGX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)