Merck
703958
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorobenzoyl chloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3Cl2FO
Número de CAS:
Peso molecular:
193.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.551
densidad
1.447 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
chloro
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(C(Cl)=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-6-3-4(10)1-2-5(6)7(9)11/h1-3H
Clave InChI
POIAZJJVWRVLBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
225.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
107.2 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)