703486
sec-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex solution
1.2 M in THF
Sinónimos:
2-Butylmagnesium chloride lithium chloride complex, Turbo Grignard
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.2 M in THF
14 % (w/w)
densidad
0.973 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
Clave InChI
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-6.7 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-21.5 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.