Merck
703338
Sigma-Aldrich
4-(Bromoacetyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
97%
Sinónimos:
2-Bromo-1-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
46-50 °C
grupo funcional
bromo
ketone
phenyl
cadena SMILES
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)CBr
InChI
1S/C12H10BrNO2/c1-8-11(10(15)7-13)12(14-16-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QKOOGOQWNSWJFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)