703141
DABCO®-CuCl complex
97%
Sinónimos:
(1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane)copper(I)chloride complex
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: copper
reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
cadena SMILES
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)