Merck
703133
Sigma-Aldrich
Dimethyl-13C2, d6 sulfoxide
99 atom % 13C, 99 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2D6OS
Peso molecular:
86.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191600
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Formulario
liquid
bp
189 °C
densidad
1.212 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])S(=O)[13C]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1D3,2+1D3
Clave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-KLFIIISESA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)