Merck
701858
Sigma-Aldrich
7-Hydroxy-6-methyl-1-indanone
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Formulario
solid
mp
76-84 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Cc1ccc2CCC(=O)c2c1O
InChI
1S/C10H10O2/c1-6-2-3-7-4-5-8(11)9(7)10(6)12/h2-3,12H,4-5H2,1H3
Clave InChI
ZASCFLVTYFAIBI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)