Merck
701327
Sigma-Aldrich
3-Formyl-1H-indole-5-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3-Formyl-5-cyano-1H-indole, 5-Cyanoindole-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
170.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
powder
mp
248-253 °C
grupo funcional
aldehyde
nitrile
cadena SMILES
O=Cc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N
InChI
1S/C10H6N2O/c11-4-7-1-2-10-9(3-7)8(6-13)5-12-10/h1-3,5-6,12H
Clave InChI
NVBCFOQYDFKXJJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors as potential anticancer immunomodulators
  • Reactant for enantioselective preparation of antifungal agents
  • Reactant for synthesis of indole- and 7-azaindole-1,3-dicarboxamide hydroxyethylamine inhibitors of BACE-1
  • Reactant for preparation of indolyl alkenes from microwave-enhanced Knoevenagel condensation as antibacterial agents
  • Reactant for preparation of indolecarboxamide derivatives as antitumor agents
  • Reactant for synthesis of a selective serotonin reuptake inhibitor
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)