Merck
700916
Sigma-Aldrich
12-Bromododecanonitrile
97%
Sinónimos:
11-Bromoundecyl cyanide, 12-Bromododecanenitrile, 12-Bromolauronitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
260.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.473
densidad
1.110 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
BrCCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H22BrN/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h1-11H2
Clave InChI
REWUNQPQBYXSQB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)