700355
Titanium(IV) oxide, mixture of rutile and anatase
nanoparticle, <250 nm particle size (DLS), paste, 53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Titanium dioxide
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99.9% trace metals basis
formulario
nanoparticle
paste
concentración
53-57 wt. % in diethylene glycol monobutyl ether/ethylene glycol
superficie
50 m2/g × 18 , BET surface area of starting nanopowder
tamaño de partícula
~21 nm (primary particle size of starting nanopowder)
<250 nm (DLS)
viscosidad
<1.5 mPa.s
bp
>200 °C
densidad
1.8 g/mL±0.2 at 25 °C
cadena SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Clave InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
Dye-sensitized solar cells directly convert sunlight to electricity
Dye-sensitized solar cells (DSSCs) attract attention for high performance and potential low-cost production in solar energy.
Operation principle and market dominance of single crystalline silicon solar cells.
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.