Merck
700274
Sigma-Aldrich
Sodium pyruvate-18O3
95 atom % 18O, 95% (CP)
Sinónimos:
Pyruvic acid-18O3 sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(18O)C18O2Na
Peso molecular:
116.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact stable isotopes customer service
pureza isotópica
95 atom % 18O
Ensayo
95% (CP)
mp
>300 °C (lit.)
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].CC(=[18O])C([18O-])=[18O]
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+2,5+2,6+2;
Clave InChI
DAEPDZWVDSPTHF-JXCBAZJCSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)