700223
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)manganese(III)
97%
Sinónimos:
Mn(dpm)3, Shenvi Hydrogenation Catalyst, Mn(TMHD)3, Tris(dipivaloylmethanato)manganese
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
crystals
idoneidad de la reacción
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
160-170 °C
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Mn](O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/3C11H20O2.Mn/c3*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h3*7,12H,1-6H3;/q;;;+3/p-3/b3*8-7-;
Clave InChI
ORZPLLPBZHORSD-LWTKGLMZSA-K
Aplicación
- Intramolecular Diels-Alder reactions
- Single electron donor for excess electron transfer studies in DNA
- Enantioselective synthesis
- Borylation reactions
- Hydrohydrazination and hydroazidation
- Oxidative carbonylation of phenol
Simple, Chemoselective Hydrogenation with Thermodynamic Stereocontrol
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?