Merck
700037
Sigma-Aldrich
(Ethylenediamine)iodoplatinum(II) dimer dinitrate
96%
Sinónimos:
Bis(1,2-ethanediamine-N,N′)di-μ-iododiplatinum(II) dinitrate, Di-μ-iodobis(ethylenediamine)diplatinum(II) dinitrate
Seleccione un Tamaño
250 MG
129,00 €
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
129,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
C4H16I2N4Pt2 · 2NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
888.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
129,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
268 °C
cadena SMILES
I[Pt+].I[Pt+].NCCN.NCCN.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2C2H8N2.2HI.2NO3.2Pt/c2*3-1-2-4;;;2*2-1(3)4;;/h2*1-4H2;2*1H;;;;/q;;;;2*-1;2*+2/p-2
Clave InChI
NRXMBGQJNZDBOD-UHFFFAOYSA-L
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T V O'Halloran et al.
Journal of molecular biology, 194(4), 705-712 (1987-04-20)
The X-ray structure of the nucleosome core particle was solved at 7 A resolution using the method of multiple isomorphous replacement based on two isomorphous derivatives, each containing a different multiple heavy-atom compound. The preparation of these heavy-atom compounds and