Documentos clave
6P101
Sigma-Aldrich
6-Point Style Die
6P101
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
MA.24
Materiales
gold/chromium electrode (Au/Cr)
descripción
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Características
point style 6 pt probe
BN/SiO2 coating
envase
pkg of 16 non-diced devices
fabricante / nombre comercial
6P101
die thickness
525 μm , silicon
electrodo tamaño
10 nm , chrome
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)