Documentos clave
42000101
Sigma-Aldrich
PRONOVA® UP MVG
medium viscosity sodium alginate, viscosity >200 mPa.s, 1 %(20 °C)(low), guluronate monomer units ≥60 %
Sinónimos:
High Molecular Weight TM=["PRONOVA"] UP
Seleccione un Tamaño
5 G
707,00 €
10 G
1410,00 €
707,00 €
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
707,00 €
10 G
1410,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
707,00 €
En stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
mol peso
Mw >200 kDa (approximate)
composición
guluronate monomer units, ≥60%
G/M ratio, ≥1.5
impurezas
≤100 CFU/g Total viable count
≤100 EU/g Endotoxins
pH
5.5-8.5 (20 °C, 1% in water)
viscosidad
>200 mPa.s, 1 %(20 °C) (
low)
Descripción general
PRONOVA UP MVG is a medium viscosity (greater than 200 mPas) sodium alginate where minimum 60% of the monomer units are guluronate.
Aplicación
Examples of Pronova Alginates applications include: encapsulation of living cells and therapeutic proteins for cell therapy medications, cryoprotectant, bone putty binder for tissue engineering, 3D bioprinting, foams and cell tissue scaffolds, hydrogels, advanced drug delivery and implants, wound management, and medical devices.
Información legal
Product of Dupont Nutrition USA, Inc.
PRONOVA is a registered trademark of International N&H USA, Inc.
Cláusula de descargo de responsabilidad
NOT FOR USE IN HUMANS
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Engineered ECMs enhance immune therapy in cancer treatment by supporting cells and tissues and modulating immune response. They improve immune cell maturation, expansion, and regulation through biomaterial manipulation, acting as frameworks or carriers for enhanced tumor immunotherapy.
Preguntas
  1. Wie sollte das Alginat langfristig optimal gelagert werden?
    1 respuesta
    1. This product should be stored at 2-4°C for long term storage in original format.
      ¿Le ha resultado útil?