Merck
699888
Sigma-Aldrich
1,8-Octanediphosphonic acid
97%
Sinónimos:
1,8-Diphosphonooctane, 1,8-octanediylbis-phosphonic acid, C8BPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
274.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
solid
mp
180-185 °C
cadena SMILES
OP(O)(=O)CCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C8H20O6P2/c9-15(10,11)7-5-3-1-2-4-6-8-16(12,13)14/h1-8H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
Clave InChI
VRAVNKVHQXXAQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.