699586
Trimethyl-d9-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
98 atom % 15N
99 atom % D
Análisis
98% (CP)
formulario
gas
bp
3-4 °C (lit.)
mp
-117 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])[15N](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4+1
Clave InChI
GETQZCLCWQTVFV-KOKDSCFFSA-N
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)