Merck
69874
Sigma-Aldrich
Molybdenum(VI) fluoride
≥99.9%
Sinónimos:
Hexafluoromolybdenum, Molybdenum hexafluoride
About This Item
Fórmula lineal:
MoF6
Número de CAS:
Peso molecular:
209.93
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.9%
bp
37 °C (lit.)
mp
17.5 °C (lit.)
densidad
2.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
F[Mo](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/6FH.Mo/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Clave InChI
RLCOZMCCEKDUPY-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)